missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neurogenin-1 Antibody (OTI3F9), Allophycocyanin/Cy7, Novus Biologicals™

Código de producto. 18675257 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18675257 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18675257 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP272948APCCY7

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Neurogenin-1 Monoclonal antibody specifically detects Neurogenin-1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Neurogenin-1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3F9
Conjugado APC-Cyanine7
Formulación PBS
Alias de gen AKA, BHLHA6, bHLHa6NGN-1, Class A basic helix-loop-helix protein 6, Math4C, NeuroD3, NEUROD3neurogenic differentiation 3, Neurogenic basic-helix-loop-helix protein, Neurogenic differentiation factor 3, neurogenin 1, neurogenin-1, NGN, NGN1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human NEUROG1 (NP_006152) produced in HEK293T cell.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4762
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.