missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neurofascin Antibody (1018843), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18584568 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18584568 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18584568 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB8208MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Neurofascin Monoclonal antibody specifically detects Neurofascin in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Neurofascin
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 1018843
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DKFZp686P2250, KIAA0756FLJ46866, neurofascin, neurofascin homolog, neurofascin homolog (chicken), NF, NRCAML
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human Neurofascin, Ile25-Trp1039, Accession # NP_055905
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23114
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.