missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neurofascin Antibody (1018843) [DyLight 650], Novus Biologicals™

Código de producto. 18583498 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18583498 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18583498

Marca: Novus Biologicals FAB8208W

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Neurofascin Monoclonal antibody specifically detects Neurofascin in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Neurofascin
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 1018843
Conjugado DyLight 650
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DKFZp686P2250, KIAA0756FLJ46866, neurofascin, neurofascin homolog, neurofascin homolog (chicken), NF, NRCAML
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human Neurofascin, Ile25-Trp1039, Accession # NP_055905
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23114
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.