missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neurexophilin-1 Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18078037 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18078037 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18078037 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298356F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Neurexophilin-1 Polyclonal specifically detects Neurexophilin-1 in Mouse samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Neurexophilin-1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen neurexophilin 1, neurexophilin-1, NPH1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Neurexophilin-1 (Q61200; Ala22-Gly271).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 30010
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.