Learn More
Neurexin 3/NRXN3 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18677300 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18677300 0.02 mL 0.02 ml
18685490 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18677300
Marca: Novus Biologicals NBP2933790.02ml
Rabbit Polyclonal Antibody
Neurexin 3/NRXN3 Polyclonal antibody specifically detects Neurexin 3/NRXN3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Neurexin 3/NRXN3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen C14orf60, chromosome 14 open reading frame 60, KIAA0743MGC176711, neurexin 3, neurexin III, Neurexin III-alpha, Neurexin III-beta, neurexin-3-beta
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 373-432 of human NRXN3 (NP_620426.2). ILLYAMYKYRNRDEGSYQVDETRNYISNSAQSNGTLMKEKQQSSKSGHKKQKNKDREYYV
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9369
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG