missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neuregulin-3/NRG3 Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18111600 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18111600 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18111600

Marca: Novus Biologicals NBP297121AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Neuregulin-3/NRG3 Polyclonal specifically detects Neuregulin-3/NRG3 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Neuregulin-3/NRG3
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen HRG3, neuregulin 3, neuregulin 3 variant 1, neuregulin 3 variant 10, neuregulin 3 variant 11, neuregulin 3 variant 12, neuregulin 3 variant 13, neuregulin 3 variant 14, neuregulin 3 variant 3, neuregulin 3 variant 4, neuregulin 3 variant 5, neuregulin 3 variant 6, neuregulin 3 variant 7, neuregulin 3 variant 8, neuregulin 3 variant 9, neuregulin-3-like polypeptide, pro-neuregulin-3, membrane-bound isoform, pro-NRG3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Neuregulin-3/NRG3 (ADK90021.1; Glu282-Pro342).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10718
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.