missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neuregulin-3/NRG3 Antibody (06), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18592823 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18592823 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18592823

Marca: Novus Biologicals NBP306610JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Neuregulin-3/NRG3 Monoclonal antibody specifically detects Neuregulin-3/NRG3 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Neuregulin-3/NRG3
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 06
Conjugado Janelia Fluor 549
Dilución ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen HRG3, neuregulin 3, neuregulin 3 variant 1, neuregulin 3 variant 10, neuregulin 3 variant 11, neuregulin 3 variant 12, neuregulin 3 variant 13, neuregulin 3 variant 14, neuregulin 3 variant 3, neuregulin 3 variant 4, neuregulin 3 variant 5, neuregulin 3 variant 6, neuregulin 3 variant 7, neuregulin 3 variant 8, neuregulin 3 variant 9, neuregulin-3-like polypeptide, pro-neuregulin-3, membrane-bound isoform, pro-NRG3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human Neuregulin-3/NRG3 (ADK90021.1; Glu282-Pro342).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10718
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.