missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neuregulin-1/NRG1 Antibody (NRG1/2752) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18204228 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18204228 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18204228

Marca: Novus Biologicals NBP279847

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Neuregulin-1/NRG1 Monoclonal specifically detects Neuregulin-1/NRG1 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Neuregulin-1/NRG1
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Peptide Array
Clasificación Monoclonal
Clon NRG1/2752
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-2 ug/ml, Protein Array
Formulación 10 mM PBS with No Preservative
Alias de gen ARIA, GGF2, GGFglial growth factor, HGLneu differentiation factor, HRG, HRG1, HRGAneuregulin 1 type IV beta 1a, MST131, MSTP131, NDFheregulin, alpha (45kD, ERBB2 p185-activator), neuregulin 1, neuregulin 1 type IV beta 3, pro-neuregulin-1, membrane-bound isoform, pro-NRG1, sensory and motor neuron derived factor, SMDF
Símbolos de los genes NRG1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human Neuregulin-1/NRG1 protein (around aa 21-242) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q02297)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Chromatin Research, Glia Markers, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Oligodendrocyte Cell Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.