Learn More
NEU-1/Sialidase-1 Antibody (OTI3H4), Novus Biologicals Biologicals™
Código de producto. p-200112824 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30306378 100 μL 100 microlitros
30306555 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30306378 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344879100ul
Mouse Monoclonal Antibody
NEU-1/Sialidase-1 Monoclonal antibody specifically detects NEU-1/Sialidase-1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NEU-1/Sialidase-1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3H4
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000
Formulación PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Alias de gen Acetylneuraminyl hydrolase, EC 3.2.1.18, exo-alpha-sialidase, FLJ93471, G9 sialidase, Lysosomal sialidase, N-acetyl-alpha-neuraminidase 1, NANH, NEU, SIAL1, sialidase 1 (lysosomal sialidase), sialidase-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 48-315 of human NEU1 (NP_000425)produced in E.coli.
Método de purificación >95%
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4758
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1