Descripción
- Polipropileno (PP) (fibra de vidrio reforzada) Poliamida (PA)
- Temperatura de funcionamiento 4 °C-60 °C.
- Porosidad: 10 μ m
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Anillos de red |
| Cantidad | 1Each |
| Material | Polipropileno/Fibra de vidrio reforzada, poliamida |
| Tipo de columna | Column Accesory |