Learn More
Nestin Antibody (196908), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18519416 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18519416 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18519416 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB1259MFV450
Mouse Monoclonal Antibody
Nestin Monoclonal antibody specifically detects Nestin in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-reported
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Nestin
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 196908
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-reported
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ21841, nestin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human Nestin
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Cancer Stem Cells, Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10763
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG1