Descripción
- Para comparación de color y turbidez entre líquidos o soluciones
- Valores fijos de 50 ml o 100 ml con graduación de 50 ml
- El fondo ópticamente plano proporciona una claridad máxima para comparaciones visuales
- Se suministran en pares combinados para garantizar la uniformidad en los productos y ofrecer mayor exactitud
Especificaciones
Especificaciones
| Tolerancia | ± 0.4 ml |
| Material | Vidrio |
| Tipo base | Plano |
| Diámetro exterior (métrico) | 26 mm |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Altura (métrico) | 150 mm |
| Tipo de producto | Nessler Tube |