missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nesprin 2 Antibody (6C11) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200059373 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18634508 0.025 mg 0.03 miligramo
18685328 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18634508

Marca: Novus Biologicals NBP2599440.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Nesprin 2 Monoclonal antibody specifically detects Nesprin 2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Nesprin 2
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 6C11
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1-2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500
Formulación PBS
Alias de gen DKFZP434H2235, DKFZp686E01115, DKFZp686H1931, EDMD5, FLJ46790, KIAA1011FLJ11014, nesprin 2, nesprin-2, NUAFLJ43727, NUANCEFLJ45710, Nuclear envelope spectrin repeat protein 2, Nucleus and actin connecting element protein, polytrophin, Protein NUANCE, spectrin repeat containing, nuclear envelope 2, Synaptic nuclear envelope protein 2, synaptic nuclei expressed gene 2, SYNE-2, TROPH
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno GST fused to residues 6,653-6,835 of human Nesprin 2
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Developmental Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23224
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.