Description
Nesprin 2 Monoclonal antibody specifically detects Nesprin 2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
Spécification
| Antígeno | Nesprin 2 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 6C11 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:100 - 1-2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500 |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | DKFZP434H2235, DKFZp686E01115, DKFZp686H1931, EDMD5, FLJ46790, KIAA1011FLJ11014, nesprin 2, nesprin-2, NUAFLJ43727, NUANCEFLJ45710, Nuclear envelope spectrin repeat protein 2, Nucleus and actin connecting element protein, polytrophin, Protein NUANCE, spectrin repeat containing, nuclear envelope 2, Synaptic nuclear envelope protein 2, synaptic nuclei expressed gene 2, SYNE-2, TROPH |
| Especie del huésped | Mouse |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?