Learn More
Nerol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10535983
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
106-25-2
C10H18O
154.25
MFCD00063204
GLZPCOQZEFWAFX-YFHOEESVSA-N
nerol, cis-geraniol, neryl alcohol, z-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, z-geraniol, 2z-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, 2,6-octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, 2z, nerol natural, cis-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol, z-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol
643820
CHEBI:29452
(2Z)-3,7-dimetilocta-2,6-dien-1-ol
CC(C)=CCC\C(C)=C/CO
106-25-2
C10H18O
154.25
MFCD00063204
GLZPCOQZEFWAFX-YFHOEESVSA-N
nerol, cis-geraniol, neryl alcohol, z-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, z-geraniol, 2z-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, 2,6-octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, 2z, nerol natural, cis-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol, z-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol
643820
CHEBI:29452
(2Z)-3,7-dimetilocta-2,6-dien-1-ol
CC(C)=CCC\C(C)=C/CO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Nerol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8750g/mL
Punto de ebullición 225°C to 227°C
Temperatura de inflamación 100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CCH(CH2)2C(CH3)CHCH2OH
Índice de refracción 1.4720 to 1.479
Cantidad 100 mL
Beilstein 01, IV, 2276
Índice Merck 15, 6560
Gravedad específica 0.875
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in absolute alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido