missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neprilysin/CD10 Antibody (MME/6696R), Novus Biologicals™

Código de producto. 18690534 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18690534 20 μg 20 microgramos
18680075 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18690534 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP32061120ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Neprilysin/CD10 Monoclonal antibody specifically detects Neprilysin/CD10 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Neprilysin/CD10
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MME/6696R
Concentración 0.2 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen Atriopeptidase, CALLAmembrane metallo-endopeptidase (neutral endopeptidase, enkephalinase), CD10 antigen, CD10), CD10membrane metallo-endopeptidase variant 1, Common acute lymphocytic leukemia antigen, DKFZp686O16152, EC 3.4.24, EC 3.4.24.11, Enkephalinase, EPN, membrane metallo-endopeptidase, membrane metallo-endopeptidase variant 2, MGC126681, MGC126707, NEPmembrane metallo-endopeptidase (neutral endopeptidase, enkephalinase, CALLA, neprilysin, Neutral endopeptidase, Neutral endopeptidase 24.11, SFE, Skin fibroblast elastase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant human Neprilysin/CD10 protein fragment (aa 1-500) (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4311
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4&drg;C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.