Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de látex de caucho natural negro Neotop™ serie 29-500
Ideal para su uso en condiciones de frío: el neopreno mantiene su excelente elasticidad incluso a bajas temperaturas. Los guantes de inmersión de neopreno Ansell Edmont™ Neotop™ serie 29-500 protegen frente a una amplia gama de ácidos, cáusticos, alcoholes y numerosos disolventes.
Marca: Ansell™ 29500080
42.01 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.32300kg
Descripción
Ideal para su uso en condiciones de frío: el neopreno mantiene su excelente elasticidad incluso a bajas temperaturas.Los guantes de inmersión de neopreno Neotop™ serie 29-500 Ansell Edmont™ protegen frente a una amplia variedad de ácidos, sustancias cáusticas, alcoholes y numerosos disolventes.
- Suaves, cómodos y absorbentes
- Ofrecen una flexibilidad superior
- Contienen caucho natural
- Causan mucha menos fatiga en las manos que otros guantes de alta resistencia
- Con forro de borra de algodón puro
- Entre sus usos se incluyen la agricultura, la química, el refinado de aceite y petróleo, la limpieza y el mantenimiento
Especificaciones
Látex de caucho | |
Negro | |
Neopreno (puño), Revestimiento de algodón (revestimiento), Látex de caucho (parte posterior) | |
8 | |
0,75 mm | |
Recto | |
12 par | |
29-500 |
Neopreno | |
Sí | |
Guantes de inmersión | |
29-500 | |
Negro | |
Borra de algodón | |
Ácidos, sustancias cáusticas, alcoholes y muchos disolventes |