missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neogenin Antibody (RM0124-3G55), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18510553 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18510553 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18510553

Marca: Novus Biologicals NBP122501PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Neogenin Monoclonal antibody specifically detects Neogenin in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Neogenin
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon RM0124-3G55
Conjugado PE
Dilución Western Blot
Formulación PBS
Alias de gen HsT17534, IGDCC2DKFZp547B146, Immunoglobulin superfamily DCC subclass member 2, neogenin, neogenin (chicken) homolog 1, neogenin 1, neogenin homolog 1, NGNDKFZp547A066
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse recombinant protein of Neogenin
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4756
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.