missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neogenin Antibody (RM0124-3G55), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18234675 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18234675 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18234675

Marca: Novus Biologicals NBP122501V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Neogenin Monoclonal specifically detects Neogenin in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Neogenin
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon RM0124-3G55
Conjugado DyLight 405
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen HsT17534, IGDCC2DKFZp547B146, Immunoglobulin superfamily DCC subclass member 2, neogenin, neogenin (chicken) homolog 1, neogenin 1, neogenin homolog 1, NGNDKFZp547A066
Símbolos de los genes NEO1
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse recombinant protein of Neogenin
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4756
Especificidad de la prueba This was produced from a hybridoma (mouse myeloma fused with spleen cells from a rat immunized with mouse recombinant protein of Neogenin.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.