Learn More
Alfa Aesar™ Titanato de neodimio(III)
Código de producto. p-7023620
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11355079 5 g 5 g
11365079 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11355079
Marca: Alfa Aesar™ A17366.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 12058-94-5
Fórmula molecular Nd2Ti2O7
Número MDL MFCD00192342
Sinónimo Neodymium titanium oxide
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neodymium(III) titanate
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 496.21