Learn More
Alfa Aesar™ Titanato de neodimio(III)
Código de producto. 11365079
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11365079 25 g 25 g
11355079 5 g 5 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Se returpolicy
Artikelnummer. 11365079
Brand: Alfa Aesar™ A17366.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 12058-94-5
Fórmula molecular Nd2Ti2O7
Número MDL MFCD00192342
Sinónimo Neodymium titanium oxide
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Neodymium(III) titanate
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 496.21
Olor Odorless
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.