Learn More
Sulfato de neodimio(III) octahidrato, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4782012
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. 11393768
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040253.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13477-91-3 | Nd2(SO4)3·8H2O
It is used as catalyst, glass, crystal and capacitors, in CRT displays to enhance contrast between reds and greens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13477-91-3
Fórmula molecular Nd2(SO4)3·8H2O
Número MDL MFCD00149803
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neodymium(III) sulfate octahydrate
Punto de fusión 1176°C
Nombre de nota Rare Earth Oxides Content
Color Rosa
Forma física Crystals
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 720.78 (576.66 Anhydrous)
Olor Odorless
Aspecto Pink crystals
Densidad 2.85 g/cm3 at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Neodymium(III) sulfate octahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Neodymium(III) sulfate octahydrate