Learn More
Óxido de neodimio(III), REacton™, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7051012
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11363768 25 g 25 g
11373768 100 g 100 g
11353768 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11363768
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040252.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1313-97-9 | Nd2O3 | 336.48 g/mol
ceramic capacitors, coloring glass, carbon arc-light electrodes, color TV tubes, dehydrogenation catalyst.Neodymium(III) oxide is an inorganic compound containing inner transition metal neodymium from lanthanides series in +3 oxidation state and oxide in 2:3 ratio. It adopts a hexagonal crystal structure. It is also known as neodymium oxide, neodymiumtrioxide, neodymium(3+)oxide, neodymium sesquioxide and dineodymiumtrioxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Condensadores cerámicos, vidrio para colorear, electrodos de lámpara de arco de carbono, tubos de televisión en color, catalizador de deshidrogenación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1313-97-9
Fórmula molecular Nd2O3
Peso molecular (g/mol) 336.48
Número MDL MFCD00011134
Clave InChI PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC dineodymium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neodymium(III) oxide
Punto de fusión 2272°C
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Índice Merck 14,6450
Información de solubilidad Insoluble in water; Soluble in acids.
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.48
Porcentaje de pureza 99%
Grado Reacton
Densidad 7.24 g/mL