Learn More
Óxido de neodimio(III), 99,9 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-222140 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10686802 25 g Frasco de vidrio 25 g
10606982 100 g Frasco de vidrio 100 g
2 options
Código de producto. 10686802
Marca: Thermo Scientific Acros 211580250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1313-97-9 | Nd2O3 | 336.48 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1313-97-9
Fórmula molecular Nd2O3
Peso molecular (g/mol) 336.48
Número MDL MFCD00011134
Clave InChI PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC dineodymium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neodymium(III)-oxide
Punto de fusión 2270.0°C
Nombre de nota 99.9%
Color Azul
% mín. CAS 99.85
% máx. CAS 100.0
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.90%
Fórmula lineal ND2O3
Índice Merck 14, 6450
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.47
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 7.24
Densidad 7.2400g/mL
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.