Learn More
Óxido de neodimio(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4408133
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11303348 25 g 25 g
11393338 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11303348
Proveedor: Thermo Scientific Alfa Aesar 036275.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 1313-97-9 | Nd2O3 | 336.48 g/mol
Neodymium is used in coloring glasses and for doping some glass lasers since it transmits 90% of the blue, green, and red light rays. Neodymium compounds are used in glass coloring, permanent magnets, capacitors, infrared filters, resonators, Catalysis (diene polymerization), laser materials. Neodymium(III) oxide is used to dope glass, including sunglasses, to make solid-state lasers, and to color glasses and enamels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1313-97-9
Fórmula molecular Nd2O3
Peso molecular (g/mol) 336.48
Número MDL MFCD00011134
Clave InChI PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC dineodymium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neodymium(III) oxide
Punto de fusión 2272°C
Color Azul
Forma física Masa sinterizada de 3-12 mm
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in mineral acids.
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.48
Aspecto Light blue 3-12mm Sintered Lump
Densidad 7.24 g/cm3 at 20°C