Learn More
Hexafluoro-2,4-pentanodionato de neodimio(III) dihidrato, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Neodymium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate dihydrate |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 801.42 (765.39 Anhydrous) |