Learn More
Cloruro de neodimio(III) hidrato, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Neodymium(III) chloride hydrate |
| Punto de fusión | 124°C |
| Forma física | Agregados cristalinos húmedos |
| Cantidad | 25 g |
| Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
| Índice Merck | 14,6450 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.60 (Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | 99.99% |
| Grado | Reacton |
| Olor | Odorless |