Learn More
Cloruro de neodimio(III) hidrato, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Código de producto. p-4824824
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
11306318 50 g 50 g
11316318 250 g 250 g
2 options
Código de producto. 11306318
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011251.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19423-78-0 | Cl3Nd | 250.59 g/mol
Neodymium(III) chloride hydrate is used for production of neodymium metal. It also finds application in lasers and fiber amplifiers. It serves as dopants for silica based as well as plastic fibers. It plays an important role of additives in organic light emitting diodes resulting in improved LED emission spectrum. In addition, it is used in catalysis of polymerization of various dienes. It is used to modify titanium dioxide for use as a photocatalyst. Its coating on aluminum and its alloy protect them from corrosion. It is also extensively used as fluorescent labels for organic molecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19423-78-0
Número MDL MFCD00011132
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neodymium(III) chloride hydrate
Punto de fusión 124°C
Forma física Agregados cristalinos
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (REO)
Fórmula molecular NdCl3·H2O
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.60 (Anhydrous)
Olor Odorless
Aspecto Crystalline aggregrates
compliance-icons
Nombre del producto
  • Neodymium(III) chloride hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Neodymium chloride