Learn More
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanodionato de neodimio(III), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323708
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11323708 1 g 1 g
11333708 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11323708 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039301.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 37473-67-9 | C15H12F9NdO6 | 603.48 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37473-67-9
Fórmula molecular C15H12F9NdO6
Peso molecular (g/mol) 603.48
Número MDL MFCD00058831
Clave InChI ZFOAYWOXZZIEAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo neodymium trifluoroacetylacetonate, neodymium iii trifluoroacetylacetonate-nd
PubChem CID 91654631
Nombre IUPAC neodimio;(Z)-5,5,5-trifluoro-4-hidroxipent-3-en-2-ona
SMILES [Nd+3].CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neodymium(III) 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedionate
Punto de fusión 140°C to 142°C
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 603.48