Learn More
Sustrato de óxido de galio y neodimio, 10 x 10 x 0,5 mm, pulido por un lado, 110 orientación, Alfa Aesar™
Código de producto. 11398847
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
5 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. 11398847
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 038504.KU
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neodymium Gallium Oxide Substrate
Nombre de nota Polished One Side
Cantidad 5 Ea.
Fórmula molecular NdGaO3
Número MDL MFCD00210638