Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher Z
Descripción
- Basado en ácido cítrico
- Neodisher Z se usa para neutralizar residuos alcalinos en la desinfección de lavadoras
- Sin fosfatos, ácido fosfórico, compuestos de nitrógeno y surfactantes
- Dosis de 2 a 4 ml/l
- Suave con los materiales
- Material de vidrio de laboratorio en instalaciones médicas, industriales y de agua
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Neodisher Z |
| Formulario | Líquido |
| pH | Desde 3 hasta 2,6 |
| Esterilidad | No estéril |
| Composición | Ácido cítrico, 2-octil-2 H-isotiazol-3-uno |
| Concentración | De 1 a 5 ml/l |
| Densidad | 1,2 g/cm3 (20 °C) |
| Descripción | 250 x 100 x 60 mm |
| filtradas por | Con filtro |
| Volumen (métrico) | 1 L |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: anhydrous citric acid