Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher MediClean Forte
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 L
Tamaño de la unidad:
20 litros
Descripción
- Detergente, concentrado líquido
- Contiene donantes de alcalinidad
- Contiene enzimas
- Contiene surfactantes
- Excelente compatibilidad de materiales, de aplicación universal.
- Los residuos de sangre seca y desnaturalizada se eliminan de forma fiable.
- Se evita la redeposición de residuos de proteínas.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| pH | Desde 10,4 hasta 10,8 |
| Esterilidad | No estéril |
| Composición | < 5 % de surfactantes no iónicos y aniónicos: enzimas |
| Concentración | De 2 a 10 ml/l |
| Tipo de recipiente | Recipiente |
| Contenido y almacenamiento | Entre 0 °C y 25 °C. Se puede utilizar durante 2 años cuando se almacena siguiendo las recomendaciones. |
| Densidad | 1,1 g/cm3 (20 °C) |
| Descripción | 390 x 290 x 240 mm |
| filtradas por | Con filtro |
| Mostrar más |