Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher LM
Código de producto. 11863242
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11863242 10 L 10 litros
1 options
Código de producto. 11863242 Proveedor Dr.Weigert™ N.º de proveedor 440130
Neodisher LM 10: agente de limpieza de líquidos, limpieza manual de material de vidrio de laboratorio en baños de inmersión en investigación médica y biológica, laboratorios en la industria alimentaria. Se usa en particular para la limpieza manual de jaulas para animales de experimentación por inmersión.
  • Detergente alcalino, líquido
  • Neodisher LM 10 se usa para la limpieza manual en baños de inmersión
  • Ingredientes principales: cloro activo y fosfatos
  • Adecuado para prelimpiar los artículos que se van a lavar y se someterán a un procedimiento de limpieza mecánico principal
  • Elimine los contaminantes radiactivos y los residuos orgánicos, incluso los incrustados
  • Buena compatibilidad con materiales
  • Dosis de entre 20 y 200 m/l
Especificaciones
Tipo de producto Neodisher LM
Formulario Líquido
pH Desde 12,2 hasta 13,9
Esterilidad No estéril
Composición Agentes de blanqueo a base de cloro, fosfatos
Concentración De 20 a 200 ml/l
Densidad 1,2 g/cm3
Descripción 310 × 230 × 180 mm
filtradas por Con filtro
Volumen (métrico) 10 L
compliance-icons
Nombre del producto
  • neodisher LM 10
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: potassium hydroxide,sodium hypochlorite