Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher LaboClean FT
Click to view available options
Volumen (métrico):
12 kg
Tamaño de la unidad:
9.16 LT
Descripción
Includes
Alcalino; detergente; proteínas; contaminantes, radioactivos; cloro
Requires
Alcalino; detergente; proteínas; contaminantes, radioactivos; cloro
- Detergente alcalino, concentrado líquido Neodisher LaboClean FT se usa para la eliminación de medios nutrientes, sangre, proteínas, contaminantes radiactivos y residuos de cultivos tisulares
- Sin tensoactivos ni otras sustancias activas en la superficie
- Acción oxidativa del cloro activo
- Adecuado para utensilios de vidrio, cerámica, cuarzo y plásticos
- Dosis de 3 a 4 m/l
- No apto para metales no ferrosos y aleaciones de metales ligeros
Información de órdenes
Alcalino; detergente; proteínas; contaminantes, radioactivos; cloro
Certifications
Alcalino; detergente; proteínas; contaminantes, radioactivos; cloro
Compliance
Alcalino; detergente; proteínas; contaminantes, radioactivos; cloro
Garantía
Alcalino; detergente; proteínas; contaminantes, radioactivos; cloro
Alcalino; detergente; proteínas; contaminantes, radioactivos; cloro
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Neodisher FT |
| Formulario | Líquido |
| pH | Desde 11,8 hasta 12,2 |
| Esterilidad | No estéril |
| Composición | Agentes de blanqueo a base de cloro, fosfatos |
| Concentración | De 2 a 4 ml/l |
| Tipo de recipiente | Recipiente |
| Densidad | 1,3 g/cm3 (20 °C) |
| Descripción | 310 × 230 × 180 mm |
| filtradas por | Con filtro |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- neodisher LaboClean FT
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: potassium hydroxide,sodium hypochlorite