Learn More
Dr.Weigert™ Detergente FLA Neodisher™
Código de producto. p-8000884
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 L
10 L
Tamaño de la unidad:
10 LT
5 LT
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11758373 10 L 10 LT
11768373 5 L 5 LT
2 options
Código de producto. 11758373
Marca: Dr.Weigert™ 411230
Un detergente alcalino intensivo sin tensioactivos. El detergente Weigert™ Neodisher™ FLA es una fórmula concentrada para su uso con bombas peristálticas.
  • Detergente alcalino, concentrado líquido
  • Neodisher LaboClean FLA se usa para la limpieza en la desinfección de lavadoras
  • Sin fosfatos, surfactantes ni cloro activo
  • Elimina los residuos orgánicos; especialmente adecuado para la limpieza de jaulas para ratones o ratas fabricadas con polisulfona, policarbonato, polieterimida, polifenilsulfona o acero inoxidable
  • Dosis de 2 a 6 ml/l
Especificaciones
Tipo de producto Neodisher FLA
Formulario Líquido
pH Desde 12,3 hasta 12,8
Esterilidad No estéril
Composición Policarboxilatos, hidróxido de potasio
Concentración De 1 a 6 ml/l
Tipo de recipiente Recipiente
Densidad 1,4 g/cm3 (20 °C)
Descripción 310 × 230 × 180 mm
Para utilizar con (aplicación) Elimina residuos aceitosos incrustados y otros residuos orgánicos
Volumen (métrico) 10 L