Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher FA
Descripción
- Detergente alcalino, concentrado líquido
- Neodisher LaboClean FA se usa para la limpieza en la desinfección de lavadoras
- Sin surfactantes y cloro activo Excelente compatibilidad con materiales
- Limpia sangre, proteínas, medios de cultivo y gelatina
- Dosis entre 2 y 4 ml/l
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Neodisher FA |
| Formulario | Líquido |
| pH | Desde 11,6 hasta 11,8 |
| Esterilidad | No estéril |
| Composición | Metasilicato de disodio, silicato de potasio, hidróxido de potasio |
| Concentración | De 1 a 4 ml/l |
| Tipo de recipiente | Cartucho |
| Densidad | 1,5 g/cm3 (20 °C) |
| Descripción | 250 × 190 × 140 mm |
| filtradas por | Con filtro |
| Mostrar más |