Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher EM
Código de producto. 11813242
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11813242 5 L 1 PCS
1 options
Código de producto. 11813242
Marca: Dr.Weigert™ 430033
Neodisher EM: líquido aditivo para mejorar el rendimiento de limpieza de los limpiadores alcalinos y ácidos. Este aditivo de limpieza es especialmente útil para eliminar sólidos, parafina, aceites y grasas en soluciones acuosas.
  • Aditivo líquido con efecto emulsionante, dispersivo y desespumante
  • Neodisher EM se usa para mejorar el rendimiento de un detergente alcalino o ácido
  • Adecuado para vidrio, acero inoxidable y aluminio.
  • Se puede usar, entre otros, en investigación, o las industrias cosmética, farmacéutica y química.
  • Dosis de entre 1 y 6 ml/l, según la caracterización del suelo y el grado de contaminación
Especificaciones
Tipo de producto Neodisher EM
Formulario Líquido
pH Desde 6 hasta 8
Esterilidad No estéril
Composición Surfactantes no iónicos
Concentración De 1 a 6 ml/l
Tipo de recipiente Recipiente
Densidad 0,9 g/cm3
Descripción 220 × 240 × 140 mm
filtradas por Con filtro
Volumen (métrico) 5 L
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • neodisher EM
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: non ionic surfactants