Learn More
Thomil™ Desinfectante hidroalcohólico bactericida y viricida Neo Quick
Código de producto. p-7220399
Encompass
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
750 mL
4 l
Envase:
Etiquetado: Inglés, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, árabe y español
Etiquetado: solo en español
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Envase unitSize
17044287 750 mL Etiquetado: Inglés, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, árabe y español paquete de 6
17034287 750 mL Etiquetado: solo en español paquete de 6
17024287 4 l Etiquetado: Inglés, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, árabe y español paquete de 2
17014287 4 l Etiquetado: solo en español paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Contiene líquidos y vapores inflamables. Manténgalo lejos del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición.
Product Code. 17044287 Supplier Thomil™ Supplier No. LSLG056EX
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Contiene líquidos y vapores inflamables. Manténgalo lejos del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición.
Neo Quick se evapora rápidamente con un alto nivel de eficacia bactericida y viricida. La solución sin diluir se puede aplicar directamente a cualquier superficie o tejido.
  • Eficacia bactericida demostrada contra Escherichia Coli, Staphylococcus Aureus, Enterococcus Hirae, Salmonella Typhimorium, Listeria Monocytogenes y Pseudomonas Aeruginosa
  • Eficacia viricida demostrada contra poliovirus, rotavirus, adenovirus y norovirus murino
  • El producto también se ha probado contra virus con sobres (coronavirus, VIH, gripe A H1N1, Herpesviridae, hepatitis B, C y D, sarampión y rubeola) según las normas UNE-EN 14476.
  • La solución contiene una mezcla de alcoholes, entre los que se incluyen etanol al 65 %, isopropanol al 3,1 % y cloruro de benzalconio al 0,008 %.
  • No tiñe, no deja velos ni tiene el olor característico del alcohol
  • Evaporación rápida para que no sea necesario enjuagar
  • Válido para todas las superficies que requieran desinfección
  • Registrado en el DGSP de España, NHS del Reino Unido, ANSES de Francia, DGS y DGAV de Portugal, y PCS de Irlanda
Specifications
Tipo de producto Desinfectante químico
Formulario Líquido
pH Desde 6,5 hasta 8,5
Esterilidad No estéril
Aspecto Transparente
Punto de ebullición de 84 °C
Certificaciones/conformidad UNE-EN 13697, UNE-EN 14476
Composición Etanol al 65 %, isopropanol al 3,1 % y amonio cuaternario al 0,008 %
Concentración 50 - ≤75 %, 1 - ≤5 %
Tipo de recipiente Frasco con pulverizador
Contenido y almacenamiento De 5 °C a 30 °C
Descripción Desinfectante hidroalcohólico bactericida y viricida NEO QUICK
Desechables No
filtradas por Sin filtrar
Para utilizar con (aplicación) Desinfección de todos los tipos de superficies
Envase Etiquetado: Inglés, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, árabe y español
Cantidad 6 unidades/caja
Volumen (métrico) 750 mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • neo quick
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol, propan-2-ol, quarternary ammonium compounds