Learn More
Thomil™ Desinfectante hidroalcohólico bactericida y viricida Neo Quick
Código de producto. 17024287
Encompass
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
750 mL
4 l
Envase:
Etiquetado: Inglés, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, árabe y español
Etiquetado: solo en español
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Envase unitSize
17024287 4 l Etiquetado: Inglés, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, árabe y español paquete de 2
17044287 750 mL Etiquetado: Inglés, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, árabe y español paquete de 6
17034287 750 mL Etiquetado: solo en español paquete de 6
17014287 4 l Etiquetado: solo en español paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Contiene líquidos y vapores inflamables. Manténgalo lejos del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición.
Código de producto. 17024287 Proveedor Thomil™ N.º de proveedor LSLG053EX
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Contiene líquidos y vapores inflamables. Manténgalo lejos del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición.
Neo Quick se evapora rápidamente con un alto nivel de eficacia bactericida y viricida. La solución sin diluir se puede aplicar directamente a cualquier superficie o tejido.
  • Eficacia bactericida demostrada contra Escherichia Coli, Staphylococcus Aureus, Enterococcus Hirae, Salmonella Typhimorium, Listeria Monocytogenes y Pseudomonas Aeruginosa
  • Eficacia viricida demostrada contra poliovirus, rotavirus, adenovirus y norovirus murino
  • El producto también se ha probado contra virus con sobres (coronavirus, VIH, gripe A H1N1, Herpesviridae, hepatitis B, C y D, sarampión y rubeola) según las normas UNE-EN 14476.
  • La solución contiene una mezcla de alcoholes, entre los que se incluyen etanol al 65 %, isopropanol al 3,1 % y cloruro de benzalconio al 0,008 %.
  • No tiñe, no deja velos ni tiene el olor característico del alcohol
  • Evaporación rápida para que no sea necesario enjuagar
  • Válido para todas las superficies que requieran desinfección
  • Registrado en el DGSP de España, NHS del Reino Unido, ANSES de Francia, DGS y DGAV de Portugal, y PCS de Irlanda
Especificaciones
Tipo de producto Desinfectante químico
Formulario Líquido
pH Desde 6,5 hasta 8,5
Esterilidad No estéril
Aspecto Transparente
Punto de ebullición de 84 °C
Certificaciones/conformidad UNE-EN 13697, UNE-EN 14476
Composición Etanol al 65 %, isopropanol al 3,1 % y amonio cuaternario al 0,008 %
Concentración 50 - ≤75 %, 1 - ≤5 %
Tipo de recipiente Recipiente
Contenido y almacenamiento De 5 °C a 30 °C
Descripción Desinfectante hidroalcohólico bactericida y viricida NEO QUICK
Desechables No
filtradas por Sin filtrar
Para utilizar con (aplicación) Desinfección de todos los tipos de superficies
Envase Etiquetado: Inglés, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, árabe y español
Cantidad 2 unidades/caja
Volumen (métrico) 4 l