missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nelotanserin, MedChemExpress

Código de producto. 16480397
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16480397 50 mg 50 miligramos
16486747 5 mg 5 miligramos
16465026 100 mg 100 miligramos
16434048 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16480397

Marca: Medchem Express HY10559

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Nelotanserin is a potent 5-HT2A inverse agonist, a moderately potent 5-HT2C partial inverse agonist and a weak 5-HT2B inverse agonist, with IC50s of 1.7, 79, 791 nM in IP accumulation assays, respectively.

Nelotanserin is a potent 5-HT2A inverse agonist, a moderately potent 5-HT2C partial inverse agonist and a weak 5-HT2B inverse agonist, with IC50s of 1.7, 79, 791 nM in IP accumulation assays, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Nelotanserin
CAS 839713-36-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H15BrF2N4O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo APD125
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (73.19 mM)
SMILES COC1=C(C2=C(Br)C=NN2C)C=C(NC(NC3=C(F)C=C(F)C=C3)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 437.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.24
Porcentaje de pureza 98.51%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.