Learn More
Eurofins DiscoverX NEK9 Protein, Active
Descripción
Pleiotropic regulator of mitotic progression, participating in the control of spindle dynamics and chromosome separation. Phosphorylates different histones, myelin basic protein, beta-casein, and BICD2. Phosphorylates histone H3 on serine and threonine residues and beta-casein on serine residues. Important for G1/S transition and S phase progression. Phosphorylates NEK6 and NEK7 and stimulates their activity by releasing the autoinhibitory functions of Tyr-108 and Tyr-97 respectively.
GenBank NM_033116
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 300 mM NaCl, 20 mM β-glycerophosphate, 0.25 mM sodium orthovanadate, 10 mM NaF, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution. |
| Peso molecular | 41 kDa |
| Cantidad | 250 μg |
| Especie | Human |
| Recombinante | Recombinant |
| Etiqueta de proteína | N-terminal 6His |
| Sistema de expresión | Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells |
| Forma de proteína | Truncated |
| Grado de pureza o calidad | ≥69% |
| Expresión | NEK9, active |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.