missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eurofins DiscoverX NEK11 Protein, Active
Descripción
Protein kinase which plays an important role in the G2/M checkpoint response to DNA damage. Controls degradation of CDC25A by directly phosphorylating it on residues whose phosphorylation is required for BTRC-mediated polyubiquitination and degradation.
GenBank BC028587
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution. |
| Peso molecular | 59.3 kDa |
| Cantidad | 10 μg |
| Especie | Human |
| Recombinante | Recombinant |
| Etiqueta de proteína | N-terminal 6His |
| Sistema de expresión | Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells |
| Forma de proteína | Full-length |
| Grado de pureza o calidad | ≥61% |
| Expresión | NEK11, active |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?