missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NEK11 Antibody (OTI4H5), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 30037925 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30037925 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30037925

Marca: Novus Biologicals NBP272933PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NEK11 Monoclonal antibody specifically detects NEK11 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NEK11
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4H5
Conjugado PerCP
Dilución Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulación PBS
Alias de gen EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, FLJ23495, Never in mitosis A-related kinase 11, NIMA (never in mitosis gene a)- related kinase 11, NimA-related protein kinase 11, serine/threonine-protein kinase Nek11
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human NEK11 (NP_079076) produced in HEK293T cell.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79858
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.