missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Negative Control for Mouse Monoclonal Antibody (IGG1/453), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18587487 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18587487 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18587487

Marca: Novus Biologicals NBP314085MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Negative Control for Mouse Monoclonal Monoclonal antibody specifically detects Negative Control for Mouse Monoclonal in Non-species specific samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Negative Control for Mouse Monoclonal
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon IGG1/453
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Negative Control for Mouse Monoclonal protein
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Non-species specific
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.