missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ NEDD4L Recombinant Protein Antigen
Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Descripción
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human NEDD4L. Source: E.coli Amino Acid Sequence: DEENSDQRDDMEHGWEVVDSNDSASQHQEELPPPP The NEDD4L Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The NEDD4L Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 23327 |
| Método de purificación | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Nombre común | NEDD4L Recombinant Protein Antigen |
| Contenido y almacenamiento | Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulación | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Para utilizar con (aplicación) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Alias de gen | E3 ubiquitin-protein ligase NEDD4-like, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, FLJ33870, hNedd4-2, KIAA0439ubiquitin-protein ligase NEDD4-like, NEDD4.2, Nedd4-2, NEDL3, neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4-like, neural precursor cell expressed |
| Símbolo de gen | NEDD4L |
| Tipo de etiqueta | Unlabeled |
| Tipo de producto | Recombinant Protein Antigen |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido