missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NEDD4 Monoclonal Antibody (OTI6B2), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA812644S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
NEDD4 Monoclonal antibody specifically detects NEDD4 in Human samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| NEDD4 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P46934 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 4734 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI6B2 | |
| Unconjugated | |
| NEDD4 | |
| AA959633; AL023035; AU019897; cell proliferation-inducing gene 53 protein; E3 ubiquitin-protein ligase NEDD4; E430025J12Rik; HECT-type E3 ubiquitin transferase NEDD4; Kiaa0093; mKIAA0093; NEDD4; NEDD-4; NEDD4 E3 ubiquitin protein ligase; Nedd4-1; Nedd4a; Neural precursor cell expressed developmentally down-regulated protein 4; neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4; neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4, E3 ubiquitin protein ligase; neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated gene 4; neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated gene 4a; neural precursor cell expressed, developmentally down-regulted gene 4; OTTHUMP00000217840; OTTHUMP00000217841; OTTHUMP00000217842; PIG53; receptor-potentiating factor 1; RPF1 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 160-460 of human NEDD4 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido