Learn More
NEDD4 Monoclonal Antibody (OTI6B2), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
en la oferta
Especificaciones
Antígeno NEDD4
Clon OTI6B2
Concentración 1 mg/mL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17527204
Encompass_Preferred
Ver documentos
Origene Technologies
TA812644S
30 μL
en la oferta
30 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
17507204
Encompass_Preferred
Ver documentos
Origene Technologies
TA812644
100 μL
en la oferta
100 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
NEDD4 Monoclonal antibody specifically detects NEDD4 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
NEDD4
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
P46934
IgG1
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
OTI6B2
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
4734
Primary
NEDD4
Documentos
Product Certifications
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.