missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nectin-2/CD112 Antibody (S06-8F3), Novus Biologicals™

Código de producto. 18673454 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18673454 100 μg 100 microlitros
18672204 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18673454 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320070100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Nectin-2/CD112 Monoclonal antibody specifically detects Nectin-2/CD112 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Nectin-2/CD112
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon S06-8F3
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen CD112, CD112 antigen, Herpes virus entry mediator B, Herpesvirus entry mediator B, herpesvirus entry protein B, HveB, HVEBpoliovirus receptor-like 2, nectin 2, Nectin-2, poliovirus receptor-related 2 (herpesvirus entry mediator B), poliovirus receptor-related protein 2, PRR2nectin-2, PVRR2poliovirus receptor related 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human Nectin-2/CD112 (Uniprot # Q92692)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5819
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.