Descripción
- Se utiliza con los respiradores CleanSpace2: ligeros, sin mangueras ni cinturones
- Diseñado para ofrecer comodidad durante largos periodos de tiempo
- Permite sudoración y ofrece transpiración
- Fáciles de lavar y secado rápido; rápidos de reemplazar
- Diseñado para un uso prolongado en entornos difíciles
- Higiénicas (materiales de calidad médica) e hipoalergénicas
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | AS/NZS1716: 2012, EN 12942 |
| Desechables | No |
| Material | Espuma |
| Tipo de producto | Almohadilla Comfort |
| Tamaño | Delgada |
| Para utilizar con (aplicación) | Soldadura, carpintería, fabricación, fundición, construcción, minería, agricultura, molienda |
| Para utilizar con (equipo) | Respiradores CleanSpace 2 |
| Modelo | PAF-0016 |
| Requisitos de almacenamiento | Almacenar a una temperatura de entre -10°C y +55°C |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 163 x 95 x 5 mm |
| Mostrar más |