Learn More
Nebulin Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18285448 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
18285448 0.1 mL 0.10 ml
18411782 25 μL 25 microlitros
2 options
Código de producto. 18285448
Marca: Novus Biologicals NBP187752
Rabbit Polyclonal Antibody
Nebulin Polyclonal specifically detects Nebulin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Nebulin
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen DKFZp686C1456, FLJ11505, FLJ36536, FLJ39568, FLJ39584, NEB177D, nebulin, NEM2
Símbolos de los genes NEB
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:DTPDMLRAKNATQILNEKEYKRDLELEVKGRGLNAMANETPDFMRARNATDIASQIKYKQSAEMEKANFTSVVDTPEIIHAQQVKNLSSQKKYKEDAEKSMSYYETVLDTPEIQRVRENQKNFSLLQYQCDL
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytoskeleton Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4703
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only